Läs mer
(±)-CPSI-1306, MedChemExpress
Produktkod. 16480677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480677 50 mg 50mg
16445266 100 mg -
16423046 25 mg -
16414358 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110095
MedChemExpress (±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).
(±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-CPSI-1306
CAS 1309793-47-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H16F2N2O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=C(C=CC(F)=C1)C2=NOC(CC(N3CCOCC3)=O)C2
Molekylvikt (g/mol) 310.3
Formel vikt 310.3
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation