Läs mer
(±)-CPSI 1306, Tocris Bioscience™
Beskrivning
(±)-CPSI 1306 is reported to be a macrophage inhibitory factor (MIF) inhibitor.
This product is racemic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-CPSI 1306 |
| CAS | 1309793-47-2 |
| Molekylformel | C15H16F2N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | inverted exclamation marka-cpsi 1306 |
| InChI-nyckel | GUWOSEVHCSNYFK-NSHDSACASA-N |
| LEDER | C1COCCN1C(=O)CC2CC(=NO2)C3=C(C=C(C=C3)F)F |
| IUPAC-namn | 2-[(5S)-3-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-1-morpholin-4-ylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.301 |
| PubChem CID | 97992476 |
| Visa mer |