Läs mer
Isofield™ CR++ sterila latex renrumshandskar - klass A/B-kompatibla
BIOPHARMA
Produktkod. 18835311
Change view
Storlek:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
100 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
18835311 7.5 100 par
30178820 6.5 100 par
18825311 7 100 par
18845311 8 100 par
30178893 8.5 100 par
18855311 9 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 18835311 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 1036075
Beräknad leverans: 07-12-2026
Hellängd axelskydd för GMP Klass A och B, ISO Klass 4 renrum. Denna ultralånga och rena latexhandske tvättas tre gånger i DI-vatten med en yta som är jämn nog för dubbel påtagning. Varje parti CR++ testas för endotoxin och har mycket låga nivåer av detekterbart protein.
  • Sterila latex Renrumshandskar
  • 600 mm (24 tum) axellängd
  • Handspecifik
  • Naturlig färg
  • Strukturerad handflata och fingrar
  • Manschett med pärlor
  • Låga endotoxinnivåer
  • Gammastrålning, minst 25 kGy
  • Sterilitetssäkringsnivå 10-6
  • Proteinnivå mindre än 50μ g/g
  • IPA-resistenta bläckpåsar
  • Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 0,65
  • Lågt antal partiklar≥ 0,5μ m (antal/cm 2 )< 1200
  • Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
  • QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
  • Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
  • Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
  • Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
  • UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
Specifikationer
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 7,87 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Renrum
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,69 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4,72 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Greppdesign Texturerat
Förpackningstyp Individuella parpaket
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 600 mm