Läs mer
Code Corporation™ CR1100 streckkodsläsare
Produktkod. 17930002
Change view
Inkluderar:
CR1100-läsare och 1,8 m USB Kabel
CR1100-läsare, ett stativ och 1,80 m USB Kabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17930002 CR1100-läsare, ett stativ och 1,80 m USB Kabel
17910012 CR1100-läsare och 1,8 m USB Kabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17930002 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176693
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Automatisera din verksamhet med CR1100. Med hållbarhet i industriell klass och funktionalitet av konsumentklass får du en sömlös upplevelse med varje skanning.
  • Automatisera din verksamhet med CR1100.
  • Med hållbarhet i industriell klass och funktionalitet av konsumentklass får du en sömlös upplevelse med varje skanning.
  • Läs fler typer av streckkoder med patenterad dubbelfältsoptik.
  • Få extra skydd för att stänga ute damm och fukt med en IP54-klassning.
  • Lätt och kompakt med robust design.
  • Är anpassningsbar för arbetsflödesbehov med visuella, hörbara och haptiska indikatorer.
  • Har en kraftfull JavaScript-plattform för fullständig enhetskontroll.
Specifikationer
Beskrivning Koda Reader™ CR1100 streckkodsläsare med stativ
Streckkodstyper som stöds BC412, Codabar, Kod 11, Kod 128, Kod 32, Kod 39, Kod 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 av 5, IATA 2 av 5, Interleaved 2 av 5, MSI Plessey, Matrix 2 av 5, NEC 2 av 5, Plessey, Rak 2 av 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (äganderättslig--add'l licens req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-taggar
Dataöverföringsmetod USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port), RS232
Höjd (metrisk) 30 mm
Höjd (engelska) 1,2 tum
Bredd (metrisk) 53 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum.
Djup (metriskt) 68 mm
Djup (engelska) 2,7 tum
Vikt (metrisk) 54 g
Laddningsanslutning RS232, USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port)
Vikt (engelska) 0.26 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, Europa: CE-RoHS
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering Hälsovård, Laboratorium, Tillverkning, Läkemedel
Fuktighet CR1100 streckkodsläsare med stativ
Inkluderar CR1100-läsare, ett stativ och 1,80 m USB Kabel
Nödvändiga tillbehör USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port), RS232
Garanti 2 år
Programvarutyp JavaScript
Kvantitet 1 Kit
Typ Streckkodsläsare
Visningstyp Ingår ej
Strömförsörjning USB
Alternativt artikelnummer CR1100-K101-C500-US2-C286