Läs mer
Code Corporation™ CR1500 handhållen trådad streckkodsläsare med stativ för 1D-, 2D- eller QR-koder
Produktkod. 17970002 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
USB
Produktkod. Anslutningstyp
17970002 USB
1 options
Produktkod. 17970002 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5235.00 SEK
    4153.84 SEK / Paket med 1
    Save 1081.16 SEK
    20% Av
I lager
Spara värdefull tid med denna snabba och pålitliga skanningslösning: CR1500 och stativ. Denna rundstrålande streckkodsläsare eliminerar ompositionering och tidskrävande omsökningar av 1D- och 2D-streckkoder som har upplevt utmanande förhållanden.
  • Kompakt, lätt och robust för att överleva dina tuffaste industriella miljöer
  • Få snabb och enkel skanning med en högpresterande skanningsmotor och intuitiv inriktning
  • Läs streckkoder med både högdensitet och bredfält med en enda enhet via dubbelfältsoptik
  • PVC-fritt hölje är IP54-klassat för att skydda mot starka kemiska rengöringsmedel, damm och vatteninträngning
  • Smart scanning i ett litet paket: en av de minsta streckkodsläsarna på marknaden
  • Inkluderar: CR1500 streckkodsläsare, stativ och 6-fots USB Kabel
  • 5 års begränsad garanti
Especificaciones
Höjd (metrisk) 132.1 mm
Höjd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Djup (metriskt) 76.2 mm
Djup (engelska) 3 tum
Vikt (metrisk) 116 g
Vikt (engelska) 0.26 lb.
Fältvy Högdensitetsfält: 30° Horisontell med 20° Vertikal, brett fält: 50° Horisontell med 33,5° Vertikal
Inkluderar CR1500-läsare, stativ, 6 fot. USB Kabel
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp USB
Dataminne 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strömförsörjning USB
Upplösning Högdensitetsfält: 960 x 640; Bredt fält: 960 x 640
Alternativt artikelnummer CR1500-K201-C500-US3-C286
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.