Läs mer
Code Corporation™ CR2700 batteri
Produktkod. 17950002 Handla allt Brady Produkter
Change view
Batterityp:
CRA-B27-C286
Produktkod. Batterityp
17950002 CRA-B27-C286
1 options
Produktkod. 17950002 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176694
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Behåll din kod Reader™ 2700 går med detta batteri med inbyggd effektmätare.
  • Behåll din kod Reader™ 2700 går med detta batteri med inbyggd effektmätare.
  • Lägg till ytterligare batterier till din skanningslösning så att du inte får slut på ström när du behöver den.
Specifikationer
Produkttyp Batteri
Batterityp CRA-B27-C286
Uppladdningsbar Ja
För användning med (utrustning) CR2700 Streckkodsläsare
Kvantitet 1 st.
Mått (L x B x H) 3 x 2,5 x 0,5 tum
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 76.20 mm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 63.50 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm