Läs mer
Code Corporation™ CR2700 Handhållen trådlös Bluetooth Palm streckkodsläsare för 1D, 2D eller QR-koder
Produktkod. 17963872 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Bluetooth
Produktkod. Anslutningstyp
17963872 Bluetooth
1 options
Produktkod. 17963872 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9925.00 SEK
    8805.26 SEK / Paket med 1
    Save 1119.74 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Läs breda och små streckkoder lättare med denna ultrasnabba streckkodsläsare. Få otrolig prestanda från denna aggressiva, rundstrålande skanner som läser även skadade streckkoder.
  • Kom igång med dina skanningsprocesser eller lägg till denna skanner och batterisats till din nuvarande skanningslösning
  • Används B27 batterier med inbyggd effektmätare
  • IP65 tätningsklassning mot inträngning av damm och vätska, CodeShield™ hölje för desinfektionsmedel och kemisk avtorkning
  • Oöverträffad prestandaavläsning på böjda och blanka ytor
  • USB, Bluetooth™ 5 Low Energy (för förbättrad datasäkerhet, längre batteritid och mindre stilleståndstid)
  • Anpassningsbar visuell, hörbar och haptisk feedback med flera programmerbara knappar
  • Spåra eventuella problem: Spårbara servicedatum och batteristatistik för att hjälpa IT att distribuera och hantera sin skannerflotta
Specifikationer
Höjd (metrisk) 28 mm
Höjd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 53.34 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum.
Djup (metriskt) 131 mm
Djup (engelska) 5,2 tum
Vikt (metrisk) 131 g
Vikt (engelska) 0.29 lb.
Fältvy Högdensitetsfält: 30° Horisontell med 20° Vertikal, brett fält: 50° Horisontell med 33,5° Vertikal
Inkluderar CR2700 Scanner Palm Version, B27 Batteri
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp Bluetooth
Dataminne 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strömförsörjning Uppladdningsbart batteri
Upplösning Högdensitetsfält: 960 x 640; Bredt fält: 960 x 640
Alternativt artikelnummer CR2701-200-C286