Läs mer
Code Corporation™ CR2700 Handhållen trådlös Bluetooth Palm streckkodsläsare med laddningsstation
Produktkod. 17943862 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Bluetooth
Produktkod. Anslutningstyp
17943862 Bluetooth
1 options
Produktkod. 17943862 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14622.82 SEK
    12658.28 SEK / Paket med 1
    Save 1964.54 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Läs breda och små streckkoder lättare med denna ultrasnabba streckkodsläsare. Få otrolig prestanda från en aggressiv, rundstrålande skanner som läser även skadade streckkoder. Satsen har en laddstation.
  • Satsen innehåller allt du behöver för att få igång dina skanningsprocesser: CR2700 Scanner Palm Version, B27 batteri, induktiv laddningsstation med skrivbordsfäste och en 6-fots USB Laddningskabel
  • Används B27 batterier med inbyggd effektmätare
  • IP65 tätningsklassning mot inträngning av damm och vätska, CodeShield™ hölje för desinfektionsmedel och kemisk avtorkning
  • Oöverträffad prestandaavläsning på böjda och blanka ytor. USB, Bluetooth™ 5 Low Energy (för förbättrad datasäkerhet, längre batteritid och mindre stilleståndstid)
  • Anpassningsbar visuell, hörbar och haptisk feedback med flera programmerbara knappar
  • Spåra eventuella problem: Spårbara servicedatum och batteristatistik för att hjälpa IT att distribuera och hantera sin skannerflotta
Specifikationer
Höjd (metrisk) 28 mm
Höjd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 53.34 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum.
Djup (metriskt) 131 mm
Djup (engelska) 5,2 tum
Vikt (metrisk) 131 g
Vikt (engelska) 0.29 lb.
Fältvy Högdensitetsfält: 30° Horisontell med 20° Vertikal, brett fält: 50° Horisontell med 33,5° Vertikal
Inkluderar CR2700 Scanner Palm Version, B27 Batteri, induktiv laddningsstation med skrivbordsfäste, 6 fot. USB Laddningskabel
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp Bluetooth
Dataminne 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strömförsörjning Uppladdningsbart batteri
Upplösning Högdensitetsfält: 960 x 640; Bredt fält: 960 x 640
Alternativt artikelnummer CR2701-200-A272-C36-MB6-C286