Läs mer
Code Corporation™ CR2700 handhållen trådlös streckkodsskanner med laddningsstation Bluetooth
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Använd detta omfattande kit för att komma igång med dina skanningsprocesser
- Innehåller allt du behöver för att ställa in ett skanningsarbetsflöde
- Används B27 batterier med inbyggd effektmätare
- IP65 tätningsklassning mot inträngning av damm och vätska
- CodeShield™ hölje för desinfektionsmedel och kemisk avtorkning
- Oöverträffad prestandaavläsning på böjda och blanka ytor
- USB, Bluetooth ™5 Low Energy (för förbättrad datasäkerhet, förlängd batteritid och mindre stilleståndstid)
- Anpassningsbar visuell, hörbar och haptisk feedback med flera programmerbara knappar
- Spåra eventuella problem: Spårbara servicedatum och batteristatistik för att hjälpa IT att distribuera och hantera sin skannerflotta
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| Höjd (engelska) | 5,3 tum |
| Bredd (metrisk) | 53.34 mm |
| Bredd (engelska) | 2,1 tum. |
| Djup (metriskt) | 131 mm |
| Djup (engelska) | 5,2 tum |
| Vikt (metrisk) | 177 g |
| Vikt (engelska) | 0.29 lb. |
| Fältvy | Högdensitetsfält: 30° Horisontell med 20° Vertikal, brett fält: 50° Horisontell med 33,5° Vertikal |
| Inkluderar | CR2700 skannerhanteringsversion, B27 Batteri, induktiv laddningsstation med skrivbordsfäste, 6 fot. USB Laddningskabel |
| Visa mer |