Läs mer
CRAC intermediate 1, MedChemExpress
Beskrivning
CRAC intermediate 1 is a key intermediate in the chemical synthesis of a series of CRAC channel inhibitors, detailed information can be found in Patent WO 2010122089 A1, intermediate 9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CRAC intermediate 1 |
| CAS | 1249343-86-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H7F2N3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (224.03 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(F)C=CC=C1F)NC2=NNC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.18 |
| Formel vikt | 223.18 |
| Visa mer |