Läs mer
CRAC intermediate 2, MedChemExpress
Beskrivning
CRAC intermediate 2 is a intermediate compound for CRAC inhibitor synthesis, extracted from patent WO 2013059666A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CRAC intermediate 2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 123066-64-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H7F6N3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 52 mg/mL (176.16 mM) |
| LEDER | NC1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)C=C2C(F)(F)F)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.18 |
| Visa mer |