missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Crackle Test Reference Standard: 0.1 wt% H2O in 10W30 Motor Oil, VHG™

Produktkod. 17977674
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17977674 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17977674 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCTR0.1P100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Crackle Test Reference Standard: 0.1 wt% H2O in 10W30 Motor Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Analyt- eller komponentnamn Water
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel H2 O
Koncentration 0.10%
Synonym Water, Dihydrogen oxide
InChI formel InChI=1S/H2O/h1H2
LEDER O
IUPAC-namn oxidane
Lösningsmedel eller matris 10W30 Motor Oil
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 18.0106 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.