missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Crackle Test Reference Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil, VHG™
Beskrivning
Crackle Test Reference Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Water |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | H2 O |
| Koncentration | 0.50% |
| Synonym | Water, Dihydrogen oxide |
| InChI formel | InChI=1S/H2O/h1H2 |
| LEDER | O |
| IUPAC-namn | oxidane |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?