Läs mer
Crackle Test Reference Standard: 1.0 wt% H2O in 10W30 Motor Oil, VHG™
Produktkod. 17949824
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17949824 100 ml
1 options
Produktkod. 17949824 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCTR1.0P100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Crackle Test Reference Standard: 1.0 wt% H2O in 10W30 Motor Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Analyt- eller komponentnamn Water
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel H2 O
Koncentration 1%
Synonym Water, Dihydrogen oxide
InChI formel InChI=1S/H2O/h1H2
LEDER O
IUPAC-namn oxidane
Lösningsmedel eller matris 10W30 Motor Oil
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 18.0106 g/mol