Läs mer
Control Company™ Cradle and USB Cable for Logger-Trac™ Temp Mini Datalogger
Produktkod. 15586429 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Logger-Trac™ Temp Mini-datalogger
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15586429 Logger-Trac™ Temp Mini-datalogger Varje
1 options
Produktkod. 15586429
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use for downloading temperature reading from Logger-Trac™ Temp Mini Datalogger
  • Required accessory for the Logger-Trac™ Mini Datalogger.
  • Cradle is constructed of plastic
  • Includes USB cable for downloading data onto datalogger
Specifikationer
Inkluderar USB cable
Material Plastic
För användning med (utrustning) Logger-Trac™ Temp Mini-datalogger