Läs mer
Slice™ Hantverksblad
Produktkod. 16433619
Change view
Bladstil:
Böjd kant, rundad spets
Rak kant, rundad spets
Rak kant, spetsig spets
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bladstil Förpackningsstorlek
16433619 Rak kant, rundad spets -
16443619 Rak kant, spetsig spets Paket med 4
16453619 Böjd kant, rundad spets -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16433619 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.69 SEK
    317.58 SEK / Paket med 4
    Save 54.11 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finger-friendly™ edge skär material effektivt men är säkrare att röra vid än traditionella blad
  • 4 enkantade blad per förpackning
  • Kompatibel med Slice™ hantverkshandtag, skalpell, precisionskniv
  • Kompatibelt verktyg: Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Säker upp till 1600 grader Celsius
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Specifikationer
    Bladmaterial Zirkoniumoxid
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Längd (engelska) 1,29 tum.
    Längd (metrisk) 32.8 mm
    Inkluderar 4 enkantade blad per förpackning
    Färg Vitt
    Kvantitet 4 Pk.
    Bredd (engelska) 0,25 tum
    Bredd (metrisk) 6.30 mm
    Bladstil Rak kant, rundad spets