Läs mer
Slice™ Hantverksblad
Produktkod. 16443619
Change view
Produkttyp:
Böjd kant, rundad spets
Rak kant, rundad spets
Rak kant, spetsig spets
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
16443619 Rak kant, spetsig spets Paket med 4
16433619 Rak kant, rundad spets -
16453619 Böjd kant, rundad spets -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16443619 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 SEK
    327.87 SEK / Paket med 4
    Save 21.13 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finger-friendly™ edge skär material effektivt men är säkrare att röra vid än traditionella blad
  • 4 enkantade blad per förpackning
  • Kompatibel med Slice™ hantverkshandtag, skalpell, precisionskniv
  • Kompatibelt verktyg: Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Säker upp till 1600 grader Celsius
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Specifikationer
    Produkttyp Rak kant, spetsig spets
    För användning med (utrustning) Slice™ Handtag: 10548, 10589, 10580, 10568
    Längd (engelska) 1,29 tum.
    Längd (metrisk) 32.8 mm
    Material Zirkoniumoxid
    Färg Vitt
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 4 enkantade blad per förpackning
    Antal per förpackning 4 Pk.
    Vikt (engelska) 0,02 oz.
    Vikt (metrisk) 0.65 g
    Bredd (engelska) 0,24 tum
    Bredd (metrisk) 6.15 mm