Läs mer
Slice™ Hantverksblad
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Böjd kant, rundad spets |
| Längd (engelska) | 1,29 tum. |
| Längd (metrisk) | 32.8 mm |
| Material | Zirkoniumoxid |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Inkluderar | 4 enkantade blad per förpackning |
| Antal per förpackning | 4 Pk. |
| Vikt (engelska) | 0,02 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.55 g |
| Visa mer |