Läs mer
Slice™ Hantverkskniv
Produktkod. 16443649
Change view
Färg:
Grå/Orange
Svart/Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16443649 Grå/Orange -
16413639 Svart/Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16443649 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.58 SEK
    231.93 SEK / Paket med 1
    Save 39.65 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Har ett slitstarkt handtag, grepp med streck och no-roll design med säkerhetskåpa. Finger-friendly™ bladet är tillverkat av avancerad keramik
  • Bladtyp: rak kant, rundad spets
  • Handtagstyp: fast position
  • No-roll handtag med krysslucka grepp
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Icke-gnistgivande, icke-ledande blad
  • Inkluderar ett 10518 blad med rak kant, rundad spets
  • Ambidextrous design
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Specifikationer
    Typ av handtag Fast blad, No-roll handtag med krysslucka grepp
    Produkttyp Hantverkskniv
    För användning med (utrustning) Slice™ Blad: 10518, 10519, 10520, 10532, 10534, 10535, 10536
    Längd (engelska) 6,5 tum.
    Längd (metrisk) 165 mm
    Material GFN, mässing, polypropen, zirkoniumoxid
    Färg Grå/Orange
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt raka blad med rundad spets
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 0,74 oz.
    Vikt (metrisk) 21 g
    Bredd (engelska) 0,46 tum.
    Bredd (metrisk) 11.6 mm