Läs mer
Abeba™ Crawler ALU 34555 Skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Mikrofiber
- Vitt
- Tåhätta av aluminium
- Skummad PU mellansula
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3579)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem ej vikbar, justerbar
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområdet justerbart, med elastiskt band
- kardborrknäppning
- Reptålig beläggning i tåområdet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 43 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 34555 |
| Tåmaterial | Aluminium |