missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CRBN-6-5-5-VHL

Beskrivning
Potent and selective cereblon Degrader (PROTAC™) (DC50 = 1.5 nM). Induces complete degradation of cereblon in MM1S cells. Comprises a cereblon E3 ligase ligand joined by a linker to a ligand for the E3 ligase VHL. Cell-permeable.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2 S,4 R)-1-((2 S)-2-(5-((5-((6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)oxy)pentyl)oxy)pentanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2362575-45-7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylformel | C51H69N7O10S |
| Formel vikt | 972.21 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | Yellow |
| Produkttyp | Degrader |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?