Läs mer
Tocris Bioscience™ CRBN5-SNAP2-1C-PIP
Produktkod. 30306768
Change view
:
5 mg
Produktkod.
30306768 5 mg
1 options
Produktkod. 30306768 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 8891/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Degrader (PROTAC™) of SNAP-tag™ labeled fusion proteins
CRBN5-SNAP2-1C-PIP is a Degrader (PROTAC™) of SNAP-tag™ labeled fusion proteins (Dmax = 75% at 1 μM). CRBN5-SNAP2-1C-PIP recruits cereblon E3 ligase to induce the degradation of SNAP-fusion proteins. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license. SNAP-tag is a trademark of New England BioLabs, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-(((2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)oxy)methyl)benzyl)-2-(1-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)piperidin-4-yl)acetamide
Kvantitet 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylformel C32H32ClN7O6
Renhet 0.97