Läs mer
Kreatin, vattenfritt vattenfritt, 98 %
Produktkod. 11478077
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478077 25 g 25g
11488077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17477.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00 SEK
    495.65 SEK / 25g
    Save 116.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 57-00-1 | C4H9N3O2 | 131,135 g/mol
Kreatin är involverat i den snabba produktionen av ATP associerad med kreatinkinaser i skelettmuskelvävnad. Kreatin kan användas som ett komplement för att studera dess verkningsmekanism. Det fungerar som ett näringsämne och ett neuroprotektivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Kreatin är involverat i den snabba produktionen av ATP associerad med kreatinkinaser i skelettmuskelvävnad. Kreatin kan användas som ett komplement för att studera dess verkningsmekanism. Det fungerar som ett näringsämne och ett neuroprotektivt medel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-00-1
Molekylformel C4H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 131.135
MDL-nummer MFCD00004282
InChI-nyckel CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine, creatin, kreatin, krebiozon, n-amidinosarcosine, n-methyl-n-guanylglycine, methylglycocyamine, 2-1-methylguanidino acetic acid, creatine, hydrate, alpha-methylguanido acetic acid
PubChem CID 586
ChEBI CHEBI:16919
IUPAC-namn 2-[karbamimidoyl(metyl)amino]ättiksyra
LEDER CN(CC(=O)O)C(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine
Namnnotering anhydra
Smältpunkt ∼290 °C (dekomposition)
Densitet 1.33
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 25 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 131.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.