Läs mer
Creatine-d3 H2O (methyl-d3), CDN
Produktkod. 30321264
Change view
Kvantitet:
0.05 g
Produktkod. Kvantitet
30321264 0.05 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321264 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND19720.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine-(methyl-d3) Monohydrate
CAS 284664-86-4
Molekylformel C4 D3 H6 N3 O2 . H2 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)-, hydrate (1:1) (ACI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)-, monohydrate (9 CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)glycine monohydrate, Creatine-d3 monohydrate, Creatine-D3 (N-methyl-D3) monohydrate, 2-(1-Trideuteriomethylguanidino)acetic acid monohydrate, N-(Methyl-d3)-N-guanylglycine monohydrate, [N-(Amidino)-N-(methyl-d3)amino]acetic acid monohydrate
InChI formel InChI=1 S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
LEDER O.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC-namn 2-[carbamimidoyl(trideuteriomethyl)amino]acetic acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 152.167
Formel vikt 152.099 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity