Läs mer
Creatine Kinase-BB (CK-BB) Mouse, Clone: CKBB/1268, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | Creatine Kinase-BB (CK-BB) |
|---|---|
| Klona | CKBB/1268 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15919807
|
EnquireBio
1152-MSM2-P0 |
20 μg | |||||||
|
15929807
|
EnquireBio
1152-MSM2-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| Creatine Kinase-BB (CK-BB) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human CKBB protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 43kDa (Monomer); 86kDa (Dimer) |
| CKBB/1268 | |
| Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 1152 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| Cerebellum |