Läs mer
R&D Systems™ Creatine Kinase BB Overexpression Lysate
Produktkod. 18232891 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18232891 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18232891 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBL109218
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Creatine Kinase BB Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23669 and based on accession number NM_1823. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens creatine kinase, brain (CKB), mRNA.
Innehåll och lagring Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Cancer
Mål Creatine Kinase BB
Synonym Creatine Kinase Isoenzyme
Gensymbol CKB
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
Show More Show Less
For Research Use Only