Läs mer
Creatine, MedChemExpress
Produktkod. 16452678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16452678 5 g
1 options
Produktkod. 16452678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010388
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine
CAS 57-00-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H9N3O2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : 6.25 mg/mL (47.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CN(C)C(N)=N
Molekylvikt (g/mol) 131.14
Formel vikt 131.14
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism