missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Creatine-(methyl-d3) Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Creatine-(methyl-d3) Monohydrate |
| CAS | 284664-86-4 |
| Molekylformel | C4 D3 H6 N3 O2 . H2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)-, hydrate (1:1) (ACI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)-, monohydrate (9CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)glycine monohydrate, Creatine-d3 monohydrate, Creatine-D3 (N-methyl-D3) monohydrate, 2-(1-Trideuteriomethylguanidino)acetic acid monohydrate, N-(Methyl-d3)-N-guanylglycine monohydrate, [N-(Amidino)-N-(methyl-d3)amino]acetic acid monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3; |
| LEDER | O.[2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)C(=N)N |
| IUPAC-namn | 2-[carbamimidoyl(trideuteriomethyl)amino]acetic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.167 |
| Formel vikt | 152.099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?