Läs mer
Kreatin, Mikromol™
Produktkod. 17938254
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17938254 250 mg
1 options
Produktkod. 17938254 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3357.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Kreatin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine
CAS 57-00-1
Analyt- eller komponentnamn Creatine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H9 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Creatine
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
LEDER CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC-namn 2-[karbamimidoyl(metyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 131,0695 g/mol