Läs mer
Kreatinmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11441607
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441607 500 g 500g
11431607 100 g 100g
11451607 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25009.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6020-87-7 | C4H11N3O3 | 149,15 g/mol
Kreatinmonohydrat är involverad i snabb ATP produktion i huvudsak i skelettmuskelvävnad via verkan av kreatinkinas(er). Det kan användas som ett komplement för att studera dess upptagsmekanism och verkningsmetabolism. Det används vid behandling av neuromuskulära sjukdomar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kreatinmonohydrat är involverat i snabb ATP produktion i huvudsak i skelettmuskelvävnad via verkan av kreatinkinas(er). Det kan användas som ett komplement för att studera dess upptagsmekanism och verkningsmetabolism. Det används vid behandling av neuromuskulära sjukdomar.
Löslighet
Lösligt i vatten (17 g/L) vid 20 °C. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6020-87-7
Molekylformel C4H11N3O3
Molekylvikt (g/mol) 149.15
MDL-nummer MFCD00071582
InChI-nyckel MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
IUPAC-namn 2-[karbamimidoyl(metyl)amino]ättiksyra;hydrat
LEDER CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine monohydrate
Smältpunkt ∼292 °C (uppdelning)
pH 6.9
Odör Svag
Kvantitet 500 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Löslighetsinformation Löslig i vatten (17 g/L) vid 20 °C. Olöslig i eter.
Formel vikt 149,15 (131,13 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.