Läs mer
Kreatinmonohydrat, 99 %
Produktkod. 10783421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783421 100 g Glasflaska 100g
10387980 25 g Glasflaska 25g
10209163 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10783421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226791000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kreatinmonohydrat, CAS # 6020-87-7, är monohydratformen av kreatin, en aminosyra som främst finns i skelettmuskelceller och är viktig för snabb energiåterhämtning. | CAS: 6020-87-7 | C4H9N3O2·H2O | 149,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Kreatin är en aminosyra som tillverkas naturligt av kroppen och som även kan förvärvas genom diet
  • Det lagras främst i skelettmuskelvävnad
  • Kreatin lagras i fosfatform och vid utarmning av ATP avlagringar kan fosfokreatin donera fosfatgrupper för att snabbt fylla på ATP
  • Kreatintillskott kan vara fördelaktigt som en sjukdomsbehandling, särskilt vid sjukdomar med muskelförtvining inklusive cancer och kronisk sjukdom
Användningsområden
  • Kreatin kan användas i laboratoriet för att studera dess potential för användning som behandling för metabola och muskelförtvinande sjukdomar
  • Kreatin har visat sig ha antitumöreffekter, antivirala och antidiabetiska effekter
  • Det används också i laboratoriemiljöer för att studera neurologiska störningar och har visat sig vara neuroprotektivt mot hypoxiska tillstånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6020-87-7
Molekylformel C4H9N3O2·H2O
Molekylvikt (g/mol) 149.15
MDL-nummer MFCD00071582
InChI-nyckel MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
IUPAC-namn 2-[karbamimidoyl(metyl)amino]ättiksyra;hydrat
LEDER CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine monohydrate
Smältpunkt 292,0 °C
Färg Vitt till gult
Tändningsrester 1% max.
Förlust vid torkning 12,6 % max (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (på torrt ämne) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H·H2O
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 363
Merck Index 14, 2568
Löslighetsinformation (1 % i vatten) Klar färglös till ljusgul
Formel vikt 149.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.