Läs mer
Kreatinmonohydrat, TRC
Produktkod. 30361887
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30361887 1 g
1 options
Produktkod. 30361887 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7815101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H9 N3 O2 . H2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
LEDER O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC-namn 2-[karbamimidoyl(metyl)amino]ättiksyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Formel vikt 149.08