Läs mer
Melford Kreatinfosfat
Produktkod. 30018198
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018198 1 kg
30018197 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018198 Leverantör Melford Leverantörsnummer C703001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Molekylformel: C4H8N3O5PNa2. 4H2O, Molekylvikt:?327,14, CAS-nummer:?922-32-7
Specifikationer
CAS 922-32-7
Molekylformel C4H8N3O5PNa2-4H2O
Kvantitet 1 kg