Läs mer
Kreatinfosfat, dinatriumsalt, 99,12 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407580 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407580 1 g 1g
11427580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407580 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210052001
Kemiska identifierare
CAS 922-32-7
Molekylformel C4H8N3Na2O5P
Molekylvikt (g/mol) 255.08
MDL-nummer MFCD00150192
InChI-nyckel RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 131887655
IUPAC-namn dinatrium ({amino[(karboximetyl)(metyl)amino]metyliden}amino)fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine phosphate, disodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 98-100%
Formel vikt 327.2