Specifications
| Kemiskt namn eller material | Creatine phosphate, disodium salt |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 98-100% |
| Formel vikt | 327.2 |