Läs mer
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 98+%
Produktkod. 11448296
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448296 5 g 5g
11438296 1 g 1g
11458296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15362.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P·4H2O
Kreatinfosfatdinatriumsalt fungerar som ett substrat för kreatinkinasbestämningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kreatinfosfatdinatriumsalt fungerar som ett substrat för kreatinkinasbestämningar.
Löslighet Lösligt i vatten.0,1 g/mL
.
Noter
Inkompatibel med starka baser. starka syror. Skydda från direkt solljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71519-72-7
Molekylformel C4H8N3Na2O5P·4H2O
MDL-nummer MFCD00150192
Synonym Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.0.1g/mL.
Formel vikt 327.14 (255.07 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.