Läs mer
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 99%
Produktkod. 10579263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
2 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10579263 1 g Glasflaska 1g
10616794 2 g Glasflaska 2g
10216011 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10579263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337340010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P | 255.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71519-72-7
Molekylformel C4H8N3Na2O5P
Molekylvikt (g/mol) 255.08
MDL-nummer MFCD00150192
InChI-nyckel RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 91884830
LEDER [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless solution
IUPAC-namn dinatriumtetrahydrat ({amino[(karboximetyl)(metyl)amino]metyliden}amino)fosfonat
Formel vikt 327.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.