Läs mer
Kreatinfosfat, dinatriumsalttetrahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417580 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417580 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11417580 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210052005
Kreatinfosfat är substrat för CPK-bestämning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 922-32-7
pH 7 to 9 (1% aq. soln.)
Molekylformel C4H8N3Na2O5P
MDL-nummer MFCD00150192
Kvantitet 5 g
Synonym creatine phosphate sodium salt
Löslighetsinformation Soluble in water. (150mg/mL - clear, colorless solution)
InChI-nyckel RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium ({amino[(karboximetyl)(metyl)amino]metyliden}amino)fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 255.08
PubChem CID 131887655
Formel vikt 327.2
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver