Läs mer
Kreatinfosfat, dinatriumsalttetrahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497570 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497570 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11497570 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100520.2
Kreatinfosfat, dinatriumsalttetrahydrat, MP Biomedicals är ett substrat för CPK-bestämning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 922-32-7
pH 7 to 9 (1% aq. soln.)
Molekylformel C4H8N3Na2O5P
MDL-nummer MFCD00150192
Kvantitet 250 mg
Synonym creatine phosphate sodium salt
Löslighetsinformation Soluble in water (150mg/mL, clear, colorless solution).
InChI-nyckel RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium ({amino[(karboximetyl)(metyl)amino]metyliden}amino)fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 255.08
PubChem CID 131887655
Formel vikt 327.2
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver