Läs mer
Creatine Phosphate (Phosphocreatine), >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphocreatine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N3O5P/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12) |
| Formel vikt | 211.0358 |