Läs mer
Kreatin, TRC
Produktkod. 17948314
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17948314 1 g -
17967454 2.5 g 2.5g
17917354 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17948314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7814831G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-00-1
Molekylformel C4 H9 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Synonym Creatine (8CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid, Cosmocair C 100, Kre-Alkalyn, Methylguanidoacetic acid, N-Methyl-N-guanylglycine, NSC 8752, Neotine, Phosphagen, Tego Cosmo C 100, [N-(Amidino)-N-methylamino]acetic acid
IUPAC-namn 2-[karbamimidoyl(metyl)amino]ättiksyra
LEDER CN(CC(=O)O)C(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Formel vikt 131.0695
Procent renhet >95%