Läs mer
Melford Kreatinin
Produktkod. 30018205
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30018205 100 g
1 options
Produktkod. 30018205 Leverantör Melford Leverantörsnummer C74500100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 60-27-5
  • Molekylformel: C 4 H 7 N 3 O
  • Molekylvikt: 113,12
Specifikationer
CAS 60-27-5
Molekylformel C4H7N3O
Kvantitet 100 g