Läs mer
kreatinin, 98 %
Produktkod. 11436296
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436296 10 g 10g
11446296 50 g 50g
11456296 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23097.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113,12 g/mol
Kreatininnivåer i blod och urin kan användas för att beräkna kreatininclearance (CrCl), vilket återspeglar den glomerulära filtrationshastigheten (GFR), ett viktigt kliniskt index för njurfunktion. Det är ett substrat för kreatininas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kreatininnivåer i blod och urin kan användas för att beräkna kreatininclearance (CrCl), vilket återspeglar den glomerulära filtrationshastigheten (GFR), ett viktigt kliniskt index för njurfunktion. Det är ett substrat för kreatininas.
Löslighet
Löslig i vatten (90 mg/ml vid 20 °C), alkohol (lågt) och etanol (något). Olösligt i aceton och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-27-5
Molekylformel C4H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 113.12
MDL-nummer MFCD00059730
InChI-nyckel DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC-namn 2-amino-3-metyl-4H-imidazol-5-on
LEDER CN1CC(=O)N=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatinine
Smältpunkt ∼255 °C (dekomposition)
pH 7,5 till 8,5
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
Beilstein 112061
Merck Index 14,2569
Löslighetsinformation Lösligt i vatten (90 mg/ml vid 20 °C), alkohol (lite) och etanol (lite). Olöslig i aceton och kloroform.
Formel vikt 113.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.