Läs mer
kreatinin, 98 %
Produktkod. 11916261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11916261 250 g Glasflaska 250g
10553401 25 g Glasflaska 25g
10033160 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11916261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 228942500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-27-5
Molekylformel C4H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 113.12
InChI-nyckel DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC-namn 2-amino-3-metyl-4H-imidazol-5-on
LEDER CN1CC(=O)N=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatinine
Smältpunkt 255,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt 290 °C
Förlust vid torkning 0,5 % (105 °C) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 24,245
Merck Index 15,2557
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar färglös till svagt gul
Formel vikt 113.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.