Läs mer
Kreatinin Amidohydrolas från Pseudomonas sp., MP Biomedical
Produktkod. 11448771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 U
Förpackningsstorlek:
25 enheter
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448771 25 U 25 enheter
1 options
Produktkod. 11448771 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215349125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kreatinin Amidohydrolas från Pseudomonas sp. är användbar för enzymatisk bestämning av kreatinin i kombination med kreatinamidinohydrolas, sarkosindehydrogenas eller sarkosinoxidas och formaldehyddehydrogenas i klinisk analys.
  • Kreatininas från Pseudomonas sp. är ett homohexamert enzym med en molekylmassa på 28,4 kDa per subenhet
  • Det är ett cykliskt amidohydrolas som katalyserar den reversibla omvandlingen av kreatinin till kreatin
  • Varje monomer innehåller ett binukleärt zinkcentrum nära C-ändarna av β-strängarna och N-ändarna av huvuddelenα -spiraler
  • Dessa zinkjoner indikerar platsen för det aktiva stället
  • En enhet orsakar bildandet av enμ mol kreatinin-pikrat per minut vid pH 7,5 vid 37 C °150
    enheter/mg fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
pH 6.5 to 7.5 (Optimum); pH Stability: pH 7.5 to 9.0 (5°C, 16hr).
Förpackning Glas
Kvantitet 25 U