Läs mer
Creatinine-d3, TRC
Produktkod. 30366667
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30366667 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30366667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7815022.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatinine-D3
CAS 143827-20-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 2H3 H4 N3 O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 2-Amino-1,5-dihydro-1-(methyl-d3)-4H-imidazol-4-one, 1-(Methyl-d3)glycocyamidine, 1-(Methyl-d3)hydantoin-2-imide, 2-Amino-1-(methyl-d3)-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-(methyl-d3)imidazolin-4-one, NSC 13123-d3, TEGO Cosmo C 250-d3
InChI formel InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N
IUPAC-namn 2-amino-3-(trideuteriomethyl)-4H-imidazol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 116.14
Formel vikt 116.0777
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.