Läs mer
Creatinine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Creatinine-D3 |
| CAS | 143827-20-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H3 H4 N3 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,5-dihydro-1-(methyl-d3)-4H-imidazol-4-one, 1-(Methyl-d3)glycocyamidine, 1-(Methyl-d3)hydantoin-2-imide, 2-Amino-1-(methyl-d3)-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-(methyl-d3)imidazolin-4-one, NSC 13123-d3, TEGO Cosmo C 250-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(trideuteriomethyl)-4H-imidazol-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.14 |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?