missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Creatinine-d3, TRC

Produktkod. 30362670
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362670 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30362670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7815021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Creatinine-D3
CAS 143827-20-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 2H3 H4 N3 O
Kvantitet 1 mg
Synonym 2-Amino-1,5-dihydro-1-(methyl-d3)-4H-imidazol-4-one, 1-(Methyl-d3)glycocyamidine, 1-(Methyl-d3)hydantoin-2-imide, 2-Amino-1-(methyl-d3)-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-(methyl-d3)imidazolin-4-one, NSC 13123-d3, TEGO Cosmo C 250-d3
InChI formel InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N
IUPAC-namn 2-amino-3-(trideuteriomethyl)-4H-imidazol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 116.14
Formel vikt 116.0777
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.