Läs mer
Kreatinin, MP Biomedicals
Produktkod. 11443370 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443370 10 g 10g
11453370 25 g 25g
11463370 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443370 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210142310
  • Kreatinin är en användbar markör för att normalisera nivåerna av andra molekyler som finns i urinen
  • Kreatinin är en användbar markör för att normalisera nivåerna av andra molekyler som finns i urinen
  • Förändrade kreatininnivåer kan vara associerade med tillstånd som resulterar i minskat njurblodflöde, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-27-5
Molekylformel C4H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 113.12
MDL-nummer MFCD00059730
InChI-nyckel DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC-namn 2-amino-3-metyl-4H-imidazol-5-on
LEDER CN1CC(=O)N=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CREATININE
Smältpunkt 295°C (literature)
Färg Vitt
Linjär formel C4H7N3O
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in 12 parts water; slightly soluble in ethanol; practically insoluble in acetone, ether, chloroform.
Formel vikt 113.1
Procent renhet 98.5 to 102.0%
Kvalitet Vattenfri
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Creatinine Anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one