Läs mer
Kreatinin, MP Biomedicals
Produktkod. 11453370 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453370 25 g 25g
11443370 10 g 10g
11463370 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453370 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210142325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 SEK
    724.43 SEK / 25g
    Save 36.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
  • Kreatinin är en användbar markör för att normalisera nivåerna av andra molekyler som finns i urinen
  • Kreatinin är en användbar markör för att normalisera nivåerna av andra molekyler som finns i urinen
  • Förändrade kreatininnivåer kan vara associerade med tillstånd som resulterar i minskat njurblodflöde, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom
Kemiska identifierare
CAS 60-27-5
Molekylformel C4H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 113.12
MDL-nummer MFCD00059730
InChI-nyckel DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC-namn 2-amino-3-metyl-4H-imidazol-5-on
LEDER CN1CC(=O)N=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CREATININE
Smältpunkt 295 °C (litteratur)
Färg Vitt
Linjär formel C4H7N3O
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i 12 delar vatten; lätt löslig i etanol; praktiskt taget olöslig i aceton, eter, kloroform.
Formel vikt 113.1
Procent renhet 98,5 till 102,0 %
Kvalitet Vattenfri
Fysisk form Pulver