Beskrivning
- Kreatinin är en användbar markör för att normalisera nivåerna av andra molekyler som finns i urinen
- Kreatinin är en användbar markör för att normalisera nivåerna av andra molekyler som finns i urinen
- Förändrade kreatininnivåer kan vara associerade med tillstånd som resulterar i minskat njurblodflöde, såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CREATININE |
| Smältpunkt | 295 °C (litteratur) |
| Färg | Vitt |
| Linjär formel | C4H7N3O |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i 12 delar vatten; lätt löslig i etanol; praktiskt taget olöslig i aceton, eter, kloroform. |
| Formel vikt | 113.1 |
| Procent renhet | 98,5 till 102,0 % |
| Kvalitet | Vattenfri |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Creatinine Anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one